Tisk…
[4-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110521-1G OR110521-5G
APOSOR110521-1GEA 7050 CZK
APOSOR110521-1G APOSOR110521-5G
[4-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[4-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11190353
CAS číslo: 181231-61-8