Tisk…
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110518-1G OR110518-5G
APOSOR110518-1GEA 7050 CZK
APOSOR110518-1G APOSOR110518-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₇H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08446988
CAS číslo: 108934-20-9