Tisk…
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110508-1G OR110508-5G
APOSOR110508-1GEA 7050 CZK
APOSOR110508-1G APOSOR110508-5G
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₇H₂₀O₂
MW: 256,34 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12656401
CAS číslo: 1098366-94-9