[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110505-1G
OR110505-5G
APOSOR110505-1GEA
7050
CZK
APOSOR110505-1G
APOSOR110505-5G
[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
Vzorec:
C₁₅H₁₆O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11190412 CAS číslo: 1039866-07-3 |