Tisk…
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110504-1G OR110504-5G
APOSOR110504-1GEA 7050 CZK
APOSOR110504-1G APOSOR110504-5G
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02102517
CAS číslo: 25562-89-4