[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110503-1G
OR110503-5G
APOSOR110503-1GEA
7050
CZK
APOSOR110503-1G
APOSOR110503-5G
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Vzorec:
C₁₇H₂₀O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01814821 CAS číslo: 478032-35-8 |