Tisk…
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110501-1G OR110501-5G
APOSOR110501-1GEA 5290 CZK
APOSOR110501-1G APOSOR110501-5G
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₇H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12570767
CAS číslo: 1099155-41-5