Tisk…
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110489-1G OR110489-5G
APOSOR110489-1GEA 5290 CZK
APOSOR110489-1G APOSOR110489-5G
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277.113 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11156483
CAS číslo: 364323-77-3