Tisk…
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110486-1G OR110486-250MG
APOSOR110486-1GEA 7870 CZK
APOSOR110486-1G APOSOR110486-250MG
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrCl₂O₂
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032203
CAS číslo: 1305712-91-7