2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110478-1G
OR110478-5G
APOSOR110478-1GEA
2480
CZK
APOSOR110478-1G
APOSOR110478-5G
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Vzorec:
C₁₃H₁₁NO₃ MW: 229,231 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01764677 CAS číslo: 112880-83-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)