Tisk…
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110470-1G OR110470-5G
APOSOR110470-1GEA 6020 CZK
APOSOR110470-1G APOSOR110470-5G
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202723
CAS číslo: 40016-25-9