Tisk…
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110468-1G OR110468-5G
APOSOR110468-1GEA 7050 CZK
APOSOR110468-1G APOSOR110468-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01927959
CAS číslo: 353277-58-4