Tisk…
[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110466-1G OR110466-5G
APOSOR110466-1GEA 6350 CZK
APOSOR110466-1G APOSOR110466-5G
[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
Vzorec: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09944824
CAS číslo: 50635-26-2