(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110465-1G
OR110465-5G
APOSOR110465-1GEA
6350
CZK
APOSOR110465-1G
APOSOR110465-5G
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
Vzorec:
C₉H₈BrNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09906442 CAS číslo: 60758-92-1 |