Tisk…
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110464-1G OR110464-5G
APOSOR110464-1GEA 4930 CZK
APOSOR110464-1G APOSOR110464-5G
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109536
CAS číslo: 501662-75-5