Tisk…
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110453-1G OR110453-250MG OR110453-5G
APOSOR110453-1GEA 5290 CZK
APOSOR110453-1G APOSOR110453-250MG APOSOR110453-5G
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
Vzorec: C₁₄H₂₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03551084
CAS číslo: 401587-40-4