Tisk…
N-Methyl-4-pentylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110452-1G OR110452-250MG OR110452-5G
APOSOR110452-1GEA 5290 CZK
APOSOR110452-1G APOSOR110452-250MG APOSOR110452-5G
N-Methyl-4-pentylbenzamide
N-Methyl-4-pentylbenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₉NO
MW: 205.296 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03551083
CAS číslo: 401587-39-1