4-Pentylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110451-1G
OR110451-250MG
OR110451-5G
APOSOR110451-1GEA
5290
CZK
APOSOR110451-1G
APOSOR110451-250MG
APOSOR110451-5G
4-Pentylbenzamide
4-Pentylbenzamide
Vzorec:
C₁₂H₁₇NO MW: 191.269 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00984217 CAS číslo: 138913-07-2 |