Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110423-1G OR110423-250MG OR110423-5G
APOSOR110423-1GEA 3190 CZK
APOSOR110423-1G APOSOR110423-250MG APOSOR110423-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Vzorec: C₈H₈N₄O
MW: 176.175 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03012810
CAS číslo: 119448-27-0