Tisk…
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110421-1G OR110421-5G OR110421-10G
APOSOR110421-1GEA 3270 CZK
APOSOR110421-1G APOSOR110421-5G APOSOR110421-10G
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Vzorec: C₈H₆BrN₃O
MW: 240,057 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384918
CAS číslo: 1007578-99-5