Tisk…
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110418-1G OR110418-250MG
APOSOR110418-1GEA 4770 CZK
APOSOR110418-1G APOSOR110418-250MG
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041381
CAS číslo: 46206-74-0