Tisk…
2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110416-1G OR110416-5G
APOSOR110416-1GEA 3870 CZK
APOSOR110416-1G APOSOR110416-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₆BrClN₂O
MW: 273,514 g/mol
Bod tání: 187…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03273472
CAS číslo: 568544-04-7