Tisk…
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110396-1G OR110396-250MG
APOSOR110396-1GEA 6390 CZK
APOSOR110396-1G APOSOR110396-250MG
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781660
CAS číslo: 885519-30-2