Tisk…
5,6-Dichloro-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110384-1G OR110384-5G OR110384-10G
APOSOR110384-1GEA 4240 CZK
APOSOR110384-1G APOSOR110384-5G APOSOR110384-10G
5,6-Dichloro-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅Cl₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01658453
CAS číslo: 39811-03-5