Tisk…
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110381-1G OR110381-250MG
APOSOR110381-1GEA 8040 CZK
APOSOR110381-1G APOSOR110381-250MG
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06739714
CAS číslo: 100957-76-4