Tisk…
Quinoxaline-6-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110372-1G OR110372-250MG
APOSOR110372-1GEA 4040 CZK
APOSOR110372-1G APOSOR110372-250MG
Quinoxaline-6-carboxamide
Quinoxaline-6-carboxamide
Vzorec: C₉H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09955631
CAS číslo: 457882-95-0