Tisk…
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR110367-1G OR110367-250MG
APOSOR110367-1GEA 3540 CZK
APOSOR110367-1G APOSOR110367-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Vzorec: C₆H₄N₄
Bod tání: 228…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975058
CAS číslo: 40056-53-9