Tisk…
2-Amino-5-chloronicotinohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-chloropyridine-3-carbohydrazide
OR110366-250MG
APOSOR110366-250MGEA 1660 CZK
APOSOR110366-250MG
2-Amino-5-chloronicotinohydrazide
2-Amino-5-chloronicotinohydrazide
Vzorec: C₆H₇ClN₄O
MW: 186,599 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16631261
CAS číslo: 1314959-58-4