Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110364-1G
OR110364-5G
APOSOR110364-1GEA
1160
CZK
APOSOR110364-1G
APOSOR110364-5G
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₄ MW: 209,199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06204349 CAS číslo: 19013-15-1 |