Tisk…
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110353-1G OR110353-5G
APOSOR110353-1GEA 2400 CZK
APOSOR110353-1G APOSOR110353-5G
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11183528
CAS číslo: 64818-79-7
UN: 3259
ADR: 8,III