Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110352-10G
OR110352-1G
OR110352-5G
APOSOR110352-10GEA
0
CZK
APOSOR110352-10G
APOSOR110352-1G
APOSOR110352-5G
Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11111006 CAS číslo: 54064-39-0 |