Tisk…
2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110336-1G OR110336-250MG
APOSOR110336-1GEA 5390 CZK
APOSOR110336-1G APOSOR110336-250MG
2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11094977
CAS číslo: 46713-46-6