Tisk…
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110323-250MG
APOSOR110323-250MGEA 1740 CZK
APOSOR110323-250MG
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₇H₆N₄S
MW: 178,214 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00105074
CAS číslo: 874830-88-3