2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110318-1G
OR110318-500MG
APOSOR110318-1GEA
10750
CZK
APOSOR110318-1G
APOSOR110318-500MG
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
Vzorec:
C₇H₆BrN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09030795 CAS číslo: 180994-87-0 |