Tisk…
2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110311-1G OR110311-250MG OR110311-5G
APOSOR110311-1GEA 7110 CZK
APOSOR110311-1G APOSOR110311-250MG APOSOR110311-5G
2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05263730
CAS číslo: 14085-42-8