Tisk…
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110306-1G OR110306-5G
APOSOR110306-1GEA 2440 CZK
APOSOR110306-1G APOSOR110306-5G
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024513
CAS číslo: 115955-48-1