2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110298-1G
OR110298-250MG
APOSOR110298-1GEA
16530
CZK
APOSOR110298-1G
APOSOR110298-250MG
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₂ MW: 178,188 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12776538 CAS číslo: 134704-32-8 |