4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110297-1G
OR110297-250MG
APOSOR110297-1GEA
8570
CZK
APOSOR110297-1G
APOSOR110297-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂S MW: 207,249 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11632159 CAS číslo: 2104-03-2 |