Tisk…
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110294-1G OR110294-250MG OR110294-5G
APOSOR110294-1GEA 5790 CZK
APOSOR110294-1G APOSOR110294-250MG APOSOR110294-5G
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Vzorec: C₅H₇NO₂S₂
MW: 177,245 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00975951
CAS číslo: 53442-30-1