Tisk…
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(5-Carboxy-2-hydroxyphenyl)acetamide, 2-(Acetylamino)-4-carboxyphenol, 3-(Acetylamino)-4-hydroxybenzoic acid
OR110291-1G OR110291-250MG
APOSOR110291-1GEA 8070 CZK
APOSOR110291-1G APOSOR110291-250MG
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195.172 g/mol
Bod tání: 238…241 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14583147
CAS číslo: 91004-38-5