4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110290-1G
OR110290-250MG
OR110290-5G
APOSOR110290-1GEA
5590
CZK
APOSOR110290-1G
APOSOR110290-250MG
APOSOR110290-5G
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₉H₁₃NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03550606 CAS číslo: 401583-57-1 |