Tisk…
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110280-1G OR110280-250MG
APOSOR110280-1GEA 9390 CZK
APOSOR110280-1G APOSOR110280-250MG
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191321
CAS číslo: 1004550-19-9