Tisk…
5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110279-1G OR110279-250MG
APOSOR110279-1GEA 8270 CZK
APOSOR110279-1G APOSOR110279-250MG
5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191320
CAS číslo: 1305712-85-9