Tisk…
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110274-1G OR110274-250MG
APOSOR110274-1GEA 6290 CZK
APOSOR110274-1G APOSOR110274-250MG
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Vzorec: C₉H₁₁N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176793
CAS číslo: 1305711-34-5