Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110272-1G
OR110272-5G
APOSOR110272-1GEA
6620
CZK
APOSOR110272-1G
APOSOR110272-5G
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08706234 CAS číslo: 35212-88-5 |