Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110270-10G
OR110270-1G
OR110270-5G
APOSOR110270-10GEA
2570
CZK
APOSOR110270-10G
APOSOR110270-1G
APOSOR110270-5G
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Vzorec:
C₉H₁₀BrNO₂ MW: 244,085 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07021337 CAS číslo: 900019-52-5 |