Tisk…
Ethyl 4-octylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110268-1G OR110268-5G
APOSOR110268-1GEA 3640 CZK
APOSOR110268-1G APOSOR110268-5G
Ethyl 4-octylbenzoate
Ethyl 4-octylbenzoate
Vzorec: C₁₇H₂₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204568
CAS číslo: 133002-71-8