Tisk…
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110264-1G OR110264-5G
APOSOR110264-1GEA 2650 CZK
APOSOR110264-1G APOSOR110264-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,178 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179573
CAS číslo: 23466-27-5