Tisk…
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR110263-1G OR110263-5G
APOSOR110263-1GEA 3740 CZK
APOSOR110263-1G APOSOR110263-5G
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12964045
CAS číslo: 856211-63-7