Tisk…
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)-1,4-diazepane
OR110262-1G OR110262-250MG
APOSOR110262-1GEA 6620 CZK
APOSOR110262-1G APOSOR110262-250MG
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
Vzorec: C₁₃H₁₇N₃O₃
MW: 263,292 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12964044
CAS číslo: 892491-96-2